Learn More
Cole-Parmer™ Portaobjetos de adhesión Erie Scientific™ Green Colorfrost™ Plus
Elimina la pérdida de tejido durante la tinción
Marca: Cole-Parmer™ 48512-04
156.75 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21687" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Las secciones de tejido y las células se adhieren electrostáticamente al vidrio sin adhesivos.
- Las superficies de marcado coloreadas de los portaobjetos Colorfrost garantizan un etiquetado e identificación sencillos.
- Los portaobjetos cuentan con unas dimensiones de 75 × 25 mm y 1 mm de grosor.
- 144 portaobjetos por paquete.
Especificaciones
1 mm | |
25 mm | |
144 |
75 mm | |
Portaobjetos de adhesión Green Colorfrost Plus | |
75 x 25 mm |