Learn More
Abnova™ ERH (Human) Recombinant Protein
Human ERH full-length ORF ( AAH14301, 1 a.a. - 104 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00002079-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16184651
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MSHTILLVQPTKRPEGRTYADYESVNECMEGVCKMYEEHLKRMNPNSPSITYDISQLFDFIDDLADLSCLVYRADTQTYQPYNKDWIKEKIYVLLRRQAQQAGK
Especificaciones
Especificaciones
AAH14301
enhancer of rudimentary homolog (Drosophila)
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ERH
GST
2079
Wheat germ expression system
10 μg
DROER, FLJ27340
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer