missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ERCC3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno ERCC3
Concentración 0.26 mg/mL
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16817053
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
10580-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16807053
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
10580-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The human XPB DNA helicase is a subunit of the DNA repair/basal transcription factor TFIIH, and is involved in early steps of the nucleotide excision repair (NER) pathway. Two distinct clinical phenotypes, xeroderma pigmentosum associated with Cockayne′s syndrome (XP/CS) and trichothiodystrophy (TTD), can be due to mutations in the XPB gene.
Especificaciones

Especificaciones

ERCC3
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
P19447, P49135, Q4G005
13872, 2071, 291703
ERCC3 Fusion Protein Ag0876
Primary
-20°C
ERCC3
0.26 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
BTF2, BTF2 p89, ERCC3, GTF2H, RAD25, TFIIH, TFIIH 89 kDa subunit, TFIIH p89, XPB, XPBC
Ercc3
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications