Learn More
Patrón de erbio para ICP, 1000 μg/ml en HNO3 al 2 %, grado de garantía, SPEX CertiPrep™
Catalog Number p-5533054
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
500 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
12061-16-4, 7697-37-2, 7732-18-5
Er2O3
382.52
MFCD00010991
ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N
dierbium(3+) trioxidandiide
[O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3]
12061-16-4, 7697-37-2, 7732-18-5
Er2O3
382.52
MFCD00010991
ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N
dierbium(3+) trioxidandiide
[O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3]
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificación ISO/IEC Guide 34 , material de referencia certificado según trazabilidad NIST
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalitoConcentración
Er1000 μg/ml
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Nombre del producto químico o material Erbium Standard
% mín. CAS 0.1, 2.0, 97.9
% máx. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matriz Concentración Cat.N.º
2-5 % HNO 1000 μg/ml PLER2-2Y, -2X
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Certificado de análisis Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
Disolvente o matriz 2% HNO3
Cantidad 125 mL
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1000
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitric acid
Product intended for laboratory use only