Learn More
Erbio, solución estándar plasmática, Specpure™, Er 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049301
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
MFCD00010987
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
MFCD00010987
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Erbium plasma standard solution
Concentración Er2O3 in 5% HNO3
Nombre de nota Er 1000μg/mL
Cantidad 50 mL
Número UN UN3264
Grado Specpure™
Forma física Líquida