Learn More
Alfa Aesar™ Erbium, plasma standard solution, Specpure™, Er 1000μg/mL
Marca:  Alfa Aesar™ 013877.AP
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad 500mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11440380
  • 197.00€ / 500 ml
Fecha estimada de envío
27-05-2021
MFCD00010987
Especificaciones
Erbium plasma standard solution
MFCD00010987
Er2O3 in 5% HNO3
Specpure™
Er 1000μg/mL
UN3264
Líquida
500mL
Videos
SDS Documentos