Learn More
Sulfato de erbio(III) octahidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050961
34.73 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10031-52-4
MFCD00149696
erbium sulfate octahydrate, dierbium trisulfate octahydrate, erbium sulfate er2 so4 3 octahydrate, erbium sulfate hydrate er2 so4 3.8h2o, sulfuric acid, erbium 3+ salt 3:2 , octahydrate, erbium sulfate, erbium sulfate-water 2/3/8, erbium iii sulfate octahydrate reo, dierbium 3+ ion octahydrate trisulfate
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10031-52-4
MFCD00149696
erbium sulfate octahydrate, dierbium trisulfate octahydrate, erbium sulfate er2 so4 3 octahydrate, erbium sulfate hydrate er2 so4 3.8h2o, sulfuric acid, erbium 3+ salt 3:2 , octahydrate, erbium sulfate, erbium sulfate-water 2/3/8, erbium iii sulfate octahydrate reo, dierbium 3+ ion octahydrate trisulfate
Erbium(III) sulfate octahydrate is used as a colorant in glass manufacturing and porcelain enamel glazes. High purity Erbium Sulfate is applied as dopant in making optical fiber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Erbium(III) sulfate octahydrate
Punto de fusión (decomposition)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 766.82 (622.70 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.205 g/mL