Learn More
Erbium(III) oxide, 99.99% (REO), Alfa Aesar™, REacton™
Marca:  Alfa Aesar 011309.06
Detalles adicionales : CAS : 12061-16-4 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11301059
  • 54.30€ / 5 g
Stock EU 3
Añadir a la cesta
Especificaciones
12061-16-4
Er2O3
MFCD00010991
Especificaciones
Erbium(III) oxide
99.99% (REO)
MFCD00010991
382.56
5g
12061-16-4
Er2O3
Powder or lump
Powder or Lump
Videos
SDS Documentos