Learn More
Nitrato de erbio(III) hidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049108
76.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10031-51-3
ErH10N3O14
443.35
MFCD00149691
LWHHUEHWVBVASY-UHFFFAOYSA-N
erbium iii nitrate pentahydrate, erbium trinitrate pentahydrate, erbium nitrate pentahydrate, acmc-20al2v, er.3no3.5h2o, erbium nitrate-water 1/3/5, erbium iii nitrate pentahydrate, reacton, erbium nitrate, pentahydrate,
53249207
O.O.O.O.O.[Er+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10031-51-3
ErH10N3O14
443.35
MFCD00149691
LWHHUEHWVBVASY-UHFFFAOYSA-N
erbium iii nitrate pentahydrate, erbium trinitrate pentahydrate, erbium nitrate pentahydrate, acmc-20al2v, er.3no3.5h2o, erbium nitrate-water 1/3/5, erbium iii nitrate pentahydrate, reacton, erbium nitrate, pentahydrate,
53249207
O.O.O.O.O.[Er+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Used as laboratory chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Erbium(III) nitrate hydrate
Punto de fusión 130°C (in -4H2O)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN1477
Información de solubilidad Typically insoluble in water.
Nombre IUPAC erbio(3+);trinitrato;pentahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.27 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Sensibilidad Hygroscopic