Learn More
Fluoruro de erbio(III), anhidro, REacton™, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11371059
108.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13760-83-3
ErF3
224.25
MFCD00016074
QGJSAGBHFTXOTM-UHFFFAOYSA-K
erbium(3+) trifluoride
[F-].[F-].[F-].[Er+3]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13760-83-3
ErF3
224.25
MFCD00016074
QGJSAGBHFTXOTM-UHFFFAOYSA-K
erbium(3+) trifluoride
[F-].[F-].[F-].[Er+3]
Erbium(III) fluoride is an important colorant in glass manufacturing and porcelain enamel glazes. It is used to produce erbium metal. It is used as dopant in making optical products. It is highly employed as erbium doped fluoride fibers in optical communications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Erbium(III) fluoride
Punto de fusión 1350°C
Nombre de nota Anhydrous
Forma física Granulado/polvo
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.28
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton™
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 6.4 g/mL