Learn More
Cloruro de erbio(III), ultra seco, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11308617
123.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10138-41-7
Cl3Er
273.609
MFCD00010989
HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K
erbium chloride, erbium trichloride, erbium chloride ercl3, ercl3, erbium iii chloride, anhydrous, erbium iii chloride, ultra dry, erbium iii chloride hexahydrate, erbium iii chloride, anhydrous, ?ercl3, erbium iii chloride, anhydrous, powder trace metals basis, erbium iii chloride, anhydrous, beads,-10 mesh trace metals basis
66277
tricloroerbio
Cl[Er](Cl)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10138-41-7
Cl3Er
273.609
MFCD00010989
HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K
erbium chloride, erbium trichloride, erbium chloride ercl3, ercl3, erbium iii chloride, anhydrous, erbium iii chloride, ultra dry, erbium iii chloride hexahydrate, erbium iii chloride, anhydrous, ?ercl3, erbium iii chloride, anhydrous, powder trace metals basis, erbium iii chloride, anhydrous, beads,-10 mesh trace metals basis
66277
tricloroerbio
Cl[Er](Cl)Cl
It is a starting material for new edge-bridged octahedral M6 cluster compounds which are used for electron and stability studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 1500°C
Nombre del producto químico o material Erbium(III) chloride
Punto de fusión 774°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Información de solubilidad Soluble in water,strong mineral acids. Slightly soluble in MeOH and THF.
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.62
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic