Learn More
Alfa Aesar™ Erbium foil, 0.1mm (0.004 in.) thick, 99.9% (REO)
Marca:  Alfa Aesar™ 010170.FF
Detalles adicionales : CAS : 7440-52-0 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3178 Chem class : 4.1 Pack group : II
Cantidad. 25 x 25mm
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11311228
  • 111.18€ / 25 mm
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
7440-52-0
167.259
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
23980
erbium
Er
MFCD00010987
unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
CHEBI:33379
[Er]
Especificación
Erbium foil
Silver to Gray
0.1mm (0.004 in.) thick
(REO)
MFCD00010987
unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
[Er]
167.259
CHEBI:33379
99.9%
≈0.57g/25x25mm
25 x 25mm
7440-52-0
Er
UN3178
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
erbium
23980
Foil
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Erbium
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
SDS