Learn More
Eppendorf™ Recargas de puntas de pipeta epTIPS™
Utilice este sistema de recarga para trabajar de manera fiable en un laboratorio de biología molecular. Las puntas de pipeta Eppendorf™ epT.I.P.S.™ permiten una manipulación sin contaminación de las bandejas de recarga. Las tapas de plástico protegen las bandejas del contacto directo durante la transferencia a la caja de trabajo.
Marca:  Eppendorf™ 0030073606
Detalles adicionales : Peso : 1.39950kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10090009
  • 83.03€ / paquete de 960
Envío estimado: 22-03-2022
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Use this refill system for worry-free work in the molecular biology lab. Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Pipettor Tip Reloads allow contamination-free handling of the refill trays. Plastic lids protect the trays from direct contact during transfer to the working box.
  • El sistema de recarga consta de una caja de trabajo esterilizable en autoclave, la caja epTIPS y las prácticas bandejas de recarga, las recargas epTIPS
  • El volumen total de residuos, en comparación con las cajas desechables estándar, se reduce considerablemente, atendiendo a las preocupaciones ambientales
  • Todos los componentes son 100 % reciclables
  • La robusta caja garantiza una base estable – ideal para trabajar con pipetas multicanal
  • Las recargas se pueden esterilizar en autoclave en su embalaje y almacenar para uso futuro – reduciendo la necesidad de varias cajas de recambio
  • Bandeja codificada por colores para facilitar la identificación del volumen y la correspondencia con la respectiva pipeta Eppendorf
  • También disponible en calidad de PCR* limpio, libre de ADN humano, DNasa, RNasa e inhibidores de PCR*.
  • Conformidad IvD
Especificaciones
Especificaciones
Grado de pureza: Calidad Eppendorf
De 50 a 1250 μl
Esterilizable en autoclave
Eppendorf™
Pipeteador Eppendorf™
Verde oscuro
10,3cm
Recarga
Certificados
Ver productos accesorios