Learn More
Eppendorf™ Recargas de puntas de pipeta epTIPS™
Utilice este sistema de recarga para trabajar de manera fiable en un laboratorio de biología molecular. Las puntas de pipeta Eppendorf™ epT.I.P.S.™ permiten una manipulación sin contaminación de las bandejas de recarga. Las tapas de plástico protegen las bandejas del contacto directo durante la transferencia a la caja de trabajo.
Marca:  Eppendorf™ 0030073363
Detalles adicionales : Peso : 0.54900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10075361
  • 92.12€ / paquete de 960
Envío estimado: 13-04-2022
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Use this refill system for worry-free work in the molecular biology lab. Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Pipette Tip Reloads allow contamination-free handling of the refill trays. Plastic lids protect the trays from direct contact during transfer to the working box.
  • Transferencia sin contaminación de bandejas de recarga a la caja de recarga (caja epT.I.P.S.™) en tapas de plástico
  • Las gradillas se pueden esterilizar en autoclave
  • También disponible en calidad de PCR* limpio, libre de ADN humano, DNasa, RNasa e inhibidores de PCR*.
  • Las puntas de 0,1μL a 10 μL y 2μL a200 μL se suministran en pilas de cinco que se pueden esterilizar en autoclave como pila
Especificaciones
Especificaciones
Pipeteador Eppendorf™
Sin filtro
3,4cm
Eppendorf™
Compatibilidad universal
De 0,1 a 10 μl
Esterilizable en autoclave
n.a.
Gradilla
Certificados
Ver productos accesorios