Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased Reloads - Filter Pipette Tips
Tienda Eppendorf Productos
Descripción
- Mejore la huella de carbono de su laboratorio y pásese a las epT.I.P.S.™ BioBased en las nuevas versiones Eppendorf Reload. Reload variantsEstas puntas de pipeta se producen a partir de materias primas recicladas de segunda generación, derivadas exclusivamente de flujos de desechos y residuos de la producción de aceites vegetales, p. ej., aceite de cocina usado.
- Reduzca significativamente el volumen de residuos de su laboratorio. Utilice Reloads en lugar de Racks desechables
- Confíe en la promesa de sostenibilidad. Nuestra planta de producción cuenta con la certificación ISCC PLUS (International Sustainability & Carbon Certification) que permite la trazabilidad a lo largo de toda la cadena de suministro
- Puntas de pipeta con certificación ACT (Accountability, Consistency, and Transparency), el organismo independiente de validación para la evaluación de la sostenibilidad de los productos
- Material premium, calidad y pureza certificados: Como no se utilizan agentes deslizantes, plastificantes ni biocidas, se obtiene una integridad de muestras extraordinaria
- Los certificados de pureza específicos de cada lote expedidos por un laboratorio independiente pueden descargarse de la página de Internet de Eppendorf
- Certificados de calidad generales sobre el cumplimiento de las normas y los estándares generales de Eppendorf
- Disponibles en volúmenes de 10 μL hasta 1.250 μL con formato largo en Reloads para usar con epT.I.P.S.™ Box 2.0.
- Disponibles como epT.I.P.S.™ BioBased Biopur™, ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased PCR clean and sterile, ep Dualfilter T.I.P.S.™ SealMax™ BioBased Biopur™
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 0,1 a 10 μL M |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Incolora |
| Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 1.57 in. |
| Longitud (métrico) | 40 mm |
| Certificaciones/conformidad | Lot-specific Certificate |
| Declaraciones de limpieza | PCR Clean and Sterile |
| Formato | Recarga |
| Mostrar más |