Learn More
Thermo Scientific Chemicals EPPS, solución tampón de 0,2 M, pH 8,0
Catalog Number p-7058199
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
C9H20N2O4S
252.329
MFCD00006160
OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
HEPPS
85255
CHEBI:42298
3-[4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il]propano-1-ácido sulfónico
C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
C9H20N2O4S
252.329
MFCD00006160
OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
HEPPS
85255
CHEBI:42298
3-[4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il]propano-1-ácido sulfónico
C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO
EPPS or HEPPS is a commonly used Good’s buffer. It is often used as separator in ultrathin isoelectric focusing gels and enhances the resolution of phosphoglucomutase. It is used as a buffering agent in biology and biochemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
EPPS o HEPPS es un tampón de Good de uso común. A menudo se utiliza como separador en geles isoeléctricos de enfoque ultrafinos y mejora la resolución de la fosfogulucomutasa. Se utiliza como agente tamponador en biología y bioquímica.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material EPPS buffer soln.
Concentración 0.2 M
pH 8.0
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Información de solubilidad It is soluble in water.