Learn More
Eppendorf™ Cubetas visibles
Cubetas desechables fabricadas en plástico transparente con transmisión de la luz de 300 nm a 900 nm Las cubetas visibles son la herramienta perfecta para aplicaciones fuera del rango UV, por ejemplo, ensayos colorimétricos de proteínas (Bradford, Lowry, etc.), determinación de la densidad óptica de cultivos bacterianos (métodos OD 600), cinética y mediciones de fluorescencia.
149.00€ - 157.00€
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15234566
|
Eppendorf™
0030079353 |
Cubeta visible semimicro |
157.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15273993
|
Eppendorf™
0030079345 |
Cubeta visible macro |
149.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Dos tamaños de cubeta diferentes (semimicro y macro) para una amplia variedad de volúmenes y aplicaciones
- Cubetas desechables fabricadas en plástico transparente con transmisión de la luz de 300 nm a 900 nm
Especificaciones
Plástico |