Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ Real-Time 96-Well PCR Platesc
Fluorescence intensity up to ten times higher than with frosted wells
Marca: Eppendorf™ 0030132718
Detalles adicionales : Peso : 0.59200kg
Descripción
El factor limitante de la PCR en tiempo real de bajo volumen suele ser la intensidad restante de la fluorescencia. Los pocillos blancos de las placas de PCR en tiempo real Twin.tec de Eppendorf reflejan la fluorescencia mucho mejor que los pocillos transparentes o esmerilados. Por lo tanto, los niveles más bajos de fluorescencia son todavía detectables con el mismo instrumen–tan solo utilizando los consumibles adecuados. Además, los pocillos blancos reducen significativamente la fluorescencia de fondo interferente y conducen a una mayor homogeneidad de réplicas y resultados reproducibles.
- Pozos blancos para una mejor reflexión
- Alta estabilidad mecánica
- Llantas elevadas para un sellado eficaz
- Transferencia de calor óptima debido a la reducción del grosor de la pared
- Esterilizable en autoclave (121 °C, 20 min)
- El bastidor rígido de policarbonato garantiza un manejo fácil y fiable, manual o automatizado
- Los pocillos de polipropileno garantizan una transferencia de temperatura excelente y rápida al muestra
Especificaciones
Incluye código de barras | |
8 x 12 | |
Azul | |
Polipropileno | |
Estéril | |
20/paq. | |
Blanco |
Estándar | |
Esterilizable en autoclave | |
Sin faldón | |
96 | |
Aplicaciones de RT-PCR | |
Sí |