Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ Real-Time 96-Well PCR Platesc
Fluorescence intensity up to ten times higher than with frosted wells
125.00€
Especificaciones
Código de barras | Incluye código de barras |
---|---|
Formato | Estándar |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Estilo de falda | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Estilo de falda | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10740920
|
Eppendorf™
0030132700 |
Sin faldón | Blanco |
125.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10440378
|
Eppendorf™
0030132718 |
Sin faldón | Azul |
125.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
The limiting factor in low volume real-time PCR is often the remaining intensity of fluorescence. The white wells of the Eppendorf twin.tec real-time PCR plates reflect fluorescence much better than clear or frosted wells. Thus, lower levels of fluorescence are still detectable with the same instrument–just by using the right consumables. Additionally, white wells significantly reduce interfering background fluorescence and lead to increased homogeneity of replicates and reproducible results.
- White wells for better reflection
- High mechanical stability
- Raised rims for effective sealing
- Optimal heat transfer due to reduced wall thickness
- Autoclavable (121°C, 20 min.)
- Rigid polycarbonate frame ensures easy and reliable handling, manually or automated
- Polypropylene wells guarantee excellent and fast temperature transfer to the sample
Especificaciones
Incluye código de barras | |
8 x 12 | |
Polipropileno | |
Estéril | |
Sí |
Estándar | |
Esterilizable en autoclave | |
96 | |
Aplicaciones de RT-PCR | |
Blanco |