Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ 96-Well Microbiology PCR Plates
Sterile, individually blistered, for all applications that need ultimate purity or certified absence of bacterial DNA
92.85€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ADN genómico humano, ADNasa ni ARNasa
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Polipropileno
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Color Volumen del pocillo (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Volumen del pocillo (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10492868
Ver documentos Detalles de la promoción
Eppendorf™
0030129300
Transparente 150 μl
92.85€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10401728
Ver documentos Detalles de la promoción
Eppendorf™
0030129318
Azul 150 μl
92.85€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10176287
Ver documentos Detalles de la promoción
Eppendorf™
0030129326
Transparente 250 μl
92.85€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10319597
Ver documentos Detalles de la promoción
Eppendorf™
0030129334
Azul 250 μl
92.85€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Thin-walled for optimum heat transfer to the sample
  • Solid and torque-resistant
  • Improved well-to-well tolerance
  • Minimal binding of DNA, RNA and enzymes
  • Cut-away corner and alphanumeric grid referencing
  • Raised well rims for effective sealing; also reduces risk of cross-contamination
  • Autoclavable (121°C, 20 min.)
  • Certified to be free of any detectable human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors†
Skirted Plates
  • Compatible with automated systems
  • Skirted for label or bar code
  • Fits most thermal cyclers and the MegaBACE™ capillary sequencer
  • Within SBS footprint recommendations (127.76 ×85.47mm ±0.25mm)
  • Stackable
  • Eight holes in the skirt aid plate positioning and removal from the thermal cycler block
  • Low-profile design enhances efficiency of PCR and enables the highest efficiency for small sample volumes
  • 150μL max. well volume (when used with cap strips)
Semiskirted Plates
  • Ideal for quantitative real-time PCR
  • Fits most thermal cyclers
  • 250μL max. well volume (when used with cap strips)
† Certificate, test procedures and detailed information available upon request.
Especificaciones
Especificaciones
Sin ADN genómico humano, ADNasa ni ARNasa
8 x 12
Polipropileno
Estéril
10/paq.
Transparente
Estándar
Esterilizable en autoclave
96
Aplicaciones de RT-PCR