Learn More
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Set
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Set are the perfect combination that results in reduced-force tip attachment and ejection with complete sealing.
Marca:  Eppendorf™ 0030073312
Detalles adicionales : Peso : 0.76500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15821495
  • 58.30€ / paquete de 480
Fecha estimada de envío
12-06-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Transferencia libre de contaminación de las bandejas a la caja de trabajo estable
  • Sistema optimizado para uso con pipetas multicanal
  • Bandejas con código de color para una identificación simple de las puntas y de la pipeta
  • Las puntas se pueden colocar en la pipeta desde las bandejas de recarga
  • Las bandejas (trays) y cajas (boxes) se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C para un uso posterior
  • epT.I.P.S. Box y epT.I.P.S. Set disponibles en Eppendorf Quality
Especificaciones
Especificaciones
Juego
50 to 1000μL
Natural
azul
71mm
epT.I.P.S.™
480 puntas (5 bandejas x 96 puntas), 1 caja reutilizable
Sin filtro
azul
Yes
Eppendorf Quality™
Videos