Learn More
Eppendorf™ Tiras de tubos para PCR en tiempo real y tiras de tapones Masterclear™
Todas las ventajas de los pocillos reflectantes blancos en un formato de tubo de PCR
73.80€ - 93.15€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ADN humano, ADNasa, ARNasa ni inhibidores de PCR
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Esterilidad No estéril
Formato Tiras de 10 x 12
Material Polipropileno
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipo de tapón Tipo Para utilizar con (equipo) Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de tapón Tipo Para utilizar con (equipo) Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10742097
Ver documentos Detalles de la promoción
Eppendorf™
0030124847
Plano Tira de 8 tapones planos (sin tubos) Tiras de tubos de 0,1 y 0,2 ml, placas de PCR y otras placas multipocillo estándares, que proporcionan un sellado eficaz y fácil 120/pack
93.15€
paquete de 120
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-07-2022
para ver el stock
10034874
Ver documentos Detalles de la promoción
Eppendorf™
0030124839
Abovedado Tira de 8 tapones abovedados (sin tubos) Tiras de tubos de 0,1 y 0,2 ml, placas de PCR y otras placas multipocillo estándares, que proporcionan un sellado eficaz y fácil 120/pack
73.80€
paquete de 120
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Tiras de tubos de PCR en tiempo real
  • Pocillos blancos con reflectancia mejorada
  • Alta estabilidad mecánica
  • Paredes extremadamente delgadas para una transferencia óptima del calor
  • Aptas para bloques de termocicladores de 0.2 ml
  • Certificadas como libres de ADNasa, ARNasa, ADN humano e inhibidores de la PCR
  • Polipropileno
Tiras de tapones Masterclear
  • El estilo de bóveda invertida evita los arañazos en la superficie óptica y reduce el volumen nominal del tubo de 150 μl a 80 μl
  • Optimizadas para una transmisión óptima de la luz
  • Certificadas como libres de ARNasa, ADNasa, ADN humano e inhibidores de la PCR
  • Polipropileno
Información de órdenes
Note: Cat. No. E951022109 includes tunes and caps; other products include one or the other..
Especificaciones
Especificaciones
Sin ADN humano, ADNasa, ARNasa ni inhibidores de PCR
No estéril
Polipropileno
Esterilizable en autoclave
Tiras de 10 x 12