Learn More
Eppendorf™ Accesorio HeatSealer S100, adaptadores de placas
Para su uso con HeatSealer S100
377.00€
Especificaciones
Vataje | 320 W |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | HeatSealer S100 |
Rango de temperatura de sellado | de 170 °C |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15723155
|
Eppendorf™
5391070034 |
Adaptador de perfil alto |
377.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15703155
|
Eppendorf™
5391070018 |
Adaptador de perfil bajo |
377.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15713155
|
Eppendorf™
5391070026 |
Adaptador de placas para PCR |
377.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Sellado hermético de placas multipocillo
- Elimina la evaporación en PCR, reduciendo la contaminación cruzada.
- Sella placas de 96 y 384 pocillos.
- El termostato integrado evita el sobrecalentamiento.
- Mecánica mejorada para un sellado aún más sencillo
- Adaptador de placas para PCR incluido
Especificaciones
320 W | |
HeatSealer S100 | |
de 170 °C |