Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ Puntas de pipeta con filtro SealMax
Las puntas con tecnología de bloqueo de líquidos ofrecen una protección adicional durante el pipeteo
en la oferta
Especificaciones
filtradas por | Filtered |
---|---|
Esterilidad | Estériles |
Formato | Rack |
Material | Polietileno |
Descripción
- Puntas estériles fabricadas con polietileno
- Las capas de filtro blanca y violeta de la punta retienen los aerosoles y las biomoléculas
- La capa de filtro morada bloquea líquidos, retiene aerosoles y no permite el paso de ningún líquido
- La capa blanca hidrófoba repele gotas y salpicaduras y retiene aerosoles
- Sin aditivos que inhiben la PCR
- Proporcionan protección frente a la contaminación de la pipeta y la muestra
- Las cajas de puntas codificadas por colores simplifican la correspondencia de pipetas con sus puntas
PCR y procedimientos de microbiología
Información de órdenes
10 gradillas x 96 puntas
Especificaciones
Filtered | |
Estériles | |
Rack | |
Polietileno |