Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ Puntas de pipeta con filtro SealMax
Las puntas con tecnología de bloqueo de líquidos ofrecen una protección adicional durante el pipeteo
Marca:  Eppendorf™ 0030077857
Detalles adicionales : Peso : 2.02288kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15250785
  • 196.00€ / paquete de 960
Fecha de envío estimada
del proveedor 29-05-2020
Añadir a la cesta
Puede hacer un pedido máximo de la cantidad disponible en stock. Para más información, llame al servicio de atención al cliente en el 902 239 303.
Descripción
Descripción
  • Sterile tips made of polyethylene
  • White and violet filter layers in the tip retain aerosols and biomolecules
  • Purple filter layer blocks liquids, binds aerosols and does not allow any liquid to pass through
  • Hydrophobic white layer repels drops, splashes and binds aerosols
  • Free of PCR inhibiting additives
  • Provide protection against contamination of pipet and sample
  • Color coded tip boxes simplify matching pipetes with their tips
PCR and microbiology procedures
Especificaciones
Especificaciones
Rack
Filtered
Azul
7.6 cm
De 50 a 1000 μl
Polietileno