Learn More
Eppendorf™ Puntas de pipeta Combitips Advanced™: puntas estándar de calidad Eppendorf
Utilice estas puntas para un manejo cómodo al tiempo que evita daños en los guantes. Las puntas de pipeta estándar Eppendorf Combitips advanced™ se han optimizado para satisfacer los exigentes requisitos de un laboratorio moderno y se ofrecen en tres grados diferentes de pureza para admitir cualquier aplicación.
Marca: Eppendorf™ 0030089472
Detalles adicionales : Peso : 2.16000kg
Descripción
Use these tips for comfortable handling while preventing damage to gloves. Eppendorf Combitips advanced™ Standard Pipetter Tips are optimized to meet the increased requirements of a modern laboratory, and offered in three different purity grades to support any application.
- Las Combitips advanced son los componentes de sistema ideales para todas las Eppendorf Multipettes.
- Los 9 tamaños de volumen (de 0,1 – 50 ml) ofrecen un rango máximo de volúmenes de dispensación con incrementos mínimos de hasta 100 nanolitros en función de la Combitip utilizada
- Las Combitips alargadas en volúmenes de 2,5 ml, 5,0 ml y 10 ml permiten llegar al fondo de la mayoría de los recipientes de laboratorio comunes
- Una codificación por colores individual facilita la rápida identificación de las Combitips deseadas.
Especificaciones
25 ml | |
Colorless | |
Bulk, Bagged | |
Rojo | |
Eppendorf™ Multipette™ | |
CombiTips™ Advanced™ | |
Certified Quality |
No estéril | |
Not Autoclavable | |
Longitud extendida, Desplazamiento positivo | |
Single-use | |
Sí | |
Polypropylene |