Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para puntas de pipeta Combitips Advanced™
Utilice estos adaptadores con puntas de pipeta Eppendorf. Los adaptadores Eppendorf™ para puntas de pipeta Combitips Advanced™ están codificados por colores y se pueden esterilizar en autoclave.
Marca:  Eppendorf™ 0030089715
Detalles adicionales : Peso : 0.01316kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12614607
  • 12.40€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Utilice estos adaptadores con puntas de pipeta Eppendorf.Los adaptadores Eppendorf™ para puntas de pipeta Combitips Advanced™ están codificados por colores y se pueden esterilizar en autoclave.
  • Disponible en 25 y 50 ml
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
1 pieza
Rojo
Punta de calidad Eppendorf™ de 25 ml