Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para puntas de pipeta Combitips Advanced™
Utilice estos adaptadores con puntas de pipeta Eppendorf. Los adaptadores Eppendorf™ para puntas de pipeta Combitips Advanced™ están codificados por colores y se pueden esterilizar en autoclave.
Marca: Eppendorf™ 0030089731
Detalles adicionales : Peso : 0.16200kg
Descripción
Utilice estos adaptadores con puntas de pipeta Eppendorf.Los adaptadores Eppendorf™ para puntas de pipeta Combitips Advanced™ están codificados por colores y se pueden esterilizar en autoclave.
- Disponible en 25 y 50 ml
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
7 piezas | |
Rojo | |
Punta de calidad Biopur™ de 25 ml |