Learn More
Eppendorf™ 96-Well Twin.tec™ PCR Plates, Non-skirted
Non-skirted 96-Well Twin.tec™ PCR Plates are ideal for extreme applications such as multiple heat sealing.
Marca: Eppendorf™ 0030133366
Detalles adicionales : Peso : 0.66700kg
Descripción
- Se adapta a más termocicladores
- Matriz OptiTrack™ para una identificación más rápida de las muestras y menos errores de pipeteo
- Disponible con pocillos de perfil normal (250 μl) o bajo (150 μl)
- Ideal también para PCR cuantitativa en tiempo real
Certifications
Certificación de ausencia de ARNasa-, ADNasa-, ADN y pirógenos
Especificaciones
Sin código de barras | |
Estándar | |
Esterilizable en autoclave | |
Placa de PCR 96 | |
Policarbonato | |
96 | |
20 | |
Limpio para PCR |
Sin ADNasa, ARNasa | |
8 x 12 | |
Transparente | |
Sin faldón | |
250 μl | |
Ideal para aplicaciones extremas como el sellado térmico múltiple. | |
Estándar | |
Incolora |