Learn More
Mettler Toledo™ Epoxy / Graphite Conductivity Probes
Sonda de conductividad de cuatro postes con sensor de temperatura integrado y cable integrado de 10 m.
Marca:  Mettler Toledo™ 51344112
Detalles adicionales : Peso : 0.43000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10004374
  • 685.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El InLab738-10m funciona en un amplio intervalo de medición y se puede utilizar para muchos tipos de muestras diferentes. El sensor de temperatura integrado compensa la diferencia de temperatura entre la temperatura de la muestra y la temperatura de referencia.
  • El cuerpo de plástico resistente proporciona una protección total
  • Clasificación IP67; totalmente protegido contra la entrada de agua y polvo
  • Diseño de punta abierta para un lavado sencillo y minimizar la contaminación cruzada de la muestra
  • Para mediciones generales en campo o en fábrica
Especificaciones
  • Rango de medida: De 0,01 a 1000 mS/cm
  • Escala de temperatura: de 0° a 100 °C
  • Cable y conectores: 10 m IP67 LTW
  • Constante de celda: 0,57 cm-1
  • Tipo de célula: Cuatro postes de grafito
  • Material del eje: Epoxi
  • Diámetro del eje: 12 mm
  • Longitud del eje: 120 mm
  • ISM: No
  • Sonda de temperatura: NTC 30 kOhmios
Especificaciones
Especificaciones
De 0 °C a 100 °C
Para numerosos tipos de muestras diferentes
LTW (IP67)
5 m
De 0,01 a 1000 mS/cm
Eje de plástico sólido
0,57 cm-1
Sonda de conductividad
120 mm
Epoxi y grafito
4 polos
InLab™ 738