Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Epithelial Specific Antigen/Ep-CAM Ab-9, Mouse Monoclonal Antibody
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Epithelial Specific Antigen/Ep-CAM Ab-9, Mouse Monoclonal Antibody.
123.00€ - 530.00€
Especificaciones
Antígeno Epithelial Specific Antigen/Ep-CAM Ab-9
Clon Ber-EP4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12600427
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1898-S0
Concentrated 100 μL
123.00€
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12610427
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1898-S1
Concentrated 500 μL
373.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12690417
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1898-S
Concentrated 1 mL
530.00€
1 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12670417
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1898-R7
Prediluted 7 mL
245.00€
7 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Host Species: Mouse
Clone: Ber-EP4
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: MCF-7 human breast carcinoma cell line
Molecular Weight: ∽34 and 39 kDa (reducing); 39 and 41 kDa (nonreducing); 31 and 36 kDa (deglycosylated)
Positive Control: Breast CA
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
Epithelial Specific Antigen/Ep-CAM Ab-9
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Human
IgG2a κ
Ber-EP4
Monoclonal
Mouse
Cancer and Tumor Biology
MCF-7 human breast carcinoma cell line