Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Epidermal Growth Factor Receptor/EGFR Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody
Obtain accurate, reproducible results in affinity purification, immunoprecipitation and flow cytometry experiments.
112.29€ - 566.10€
Especificaciones
Antígeno Epidermal Growth Factor Receptor /EGFR Ab-1
Clon 528
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Conjugado Concentración Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Conjugado Concentración Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12660747
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-268-P0
Unconjugated 200μg/mL 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12690747
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-268-PABX
Unconjugated 1mg/mL 200 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
EGFR is a type I receptor tyrosine kinase with sequence homology to erbB-1, -2, -3 -4 or HER-1, -2, -3 -4. It binds to Epidermal Growth Factor (EGF), Transforming Growth Factor-a (TGF-a), Heparin-binding EGF (HB-EGF), amphiregulin, βcellulin and epiregulin. EGFR is overexpressed in tumors of breast, brain, bladder, lung, gastric, head & neck, esophagus, cervix, vulva, ovary, and endometrium. It is predominantly present in squamous cell carcinomas.
Host Species: Mouse
Clone: 528
Isotype: IgG2a
Species Reactivity: Human and Dog. Does not react with mouse and rat. Others not known.
Epitope: Extracellular domain
Immunogen: Purified EGFR from A431 cells
Molecular Weight: 170 kDa (wild type) and 145 kDa (vIII variant)
Positive Control: A431 cells
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Western Blotting (Not suitable)
  • Affinity Purification
  • Blocks EGF/TGFα-induced Activation of EGFR
  • Inhibits Binding of EGFR Ab-2 (clone 225) to EGFR
  • Inhibits Proliferation of A431 Cells
  • Arrests Tumor Growth in vivo
  • Immunoprecipitation (Native only)
  • Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
Epidermal Growth Factor Receptor /EGFR Ab-1
Flow Cytometry, Immunoprecipitation
Unconjugated
Mouse
EGFR Family
Purified EGFR from A431 cells
Primary
528
Monoclonal
Concentrated
RUO
Canine, Human
IgG2a