Learn More
BRAND™ Juntas cónicas de caucho de EPDM
Colocar entre el embudo del filtro y el matraz de filtración para un ajuste seguro.
Marca: BRAND™ 463243
Detalles adicionales : Peso : 5.34000kg
Descripción
- Construcción de caucho (EPDM)
- Forma cónica
- Proporciona un ajuste seguro entre el embudo del filtro y el matraz de filtración
- Se suministran en paquetes de 10
Especificaciones
89 mm | |
Junta cónica de caucho | |
EPDM |
Se utiliza para embudos del filtro y matraces de filtración | |
10 | |
89 mm |