Learn More
BRAND™ Juntas cónicas de caucho de EPDM
Colocar entre el embudo del filtro y el matraz de filtración para un ajuste seguro.
Marca:  BRAND™ 463139
Detalles adicionales : Peso : 3.43000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10277971
  • 120.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Construcción de caucho (EPDM)
  • Forma cónica
  • Proporciona un ajuste seguro entre el embudo del filtro y el matraz de filtración
  • Se suministran en paquetes de 10
Especificaciones
Especificaciones
71 mm
Se utiliza para embudos del filtro y matraces de filtración
10
71 mm
71 × 52 mm de diámetro
Junta cónica de caucho
EPDM