Learn More
Epcam / CD326 Mouse, Clone: EGP40/1373, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | Epcam / CD326 |
---|---|
Clon | EGP40/1373 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15920418
|
EnquireBio
4072-MSM13-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15910418
|
EnquireBio
4072-MSM13-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Epcam / CD326 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
4072 | |
Recombinant human EpCAM protein fragment from the extracellular domain (aa77-202) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
40-43kDa |
EGP40/1373 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_002345 | |
EPCAM | |
IgG2b | |
Protein A/G Purified | |
Cell surface | |
HT29 cells or Ovarian carcinoma |