Learn More
Epcam / CD326 Mouse, Clone: EGP40/1373, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 4072-MSM13-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15910418
  • 150.00€ / 20 microgramos
Fecha estimada de envío
20-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Epcam / CD326
Cell surface
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
EPCAM
Recombinant human EpCAM protein fragment from the extracellular domain (aa77-202)
40-43kDa
Protein A/G Purified
RUO
Primary
4072
Immunohistochemistry
EGP40/1373
Unconjugated
NP_002345
Mouse
IgG2b
HT29 cells or Ovarian carcinoma
20 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.