missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epcam / CD326 Mouse, Clone: EGP40/1373, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio 4072-MSM13-P2

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15930418

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

Epcam / CD326
Cell surface
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
EPCAM
Recombinant human EpCAM protein fragment from the extracellular domain (aa77-202)
40-43kDa
Protein A/G Purified
RUO
Primary
4072
Immunohistochemistry
EGP40/1373
Unconjugated
NP_002345
Mouse
IgG2b
HT29 cells or Ovarian carcinoma
200 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Monoclonal
Videos
Documentos