Learn More
EPAS1 Mouse anti-Human, Clone: 2F6B12, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | EPAS1 |
---|---|
Clon | 2F6B12 |
Concentración | 1 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16828885
|
Proteintech
66731-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16818885
|
Proteintech
66731-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
HIF-2 alpha (Epas1) is a transcription factor involved in the induction of genes regulated by oxygen. HIF-2 alpha contains a basic-helix-loop-helix domain protein dimerization domain as well as a domain found in proteins in signal transduction pathways which respond to oxygen levels. It also regulates the vascular endothelial growth factor (VEGF) expression and seems to be implicated in the development of blood vessels and the tubular system of the lungs. Mutations in this gene are associated with erythrocytosis familial type 4.Especificaciones
EPAS1 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
bHLHe73, ECYT4, EPAS 1, EPAS1, HIF 1 alpha like factor, HIF 2 alpha, HIF2 alpha, HIF2A, HLF, Member of PAS protein 2, MOP2, PASD2 | |
EPAS1 | |
IgG2a | |
Protein A | |
Antibody |
2F6B12 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
Q99814 | |
2034 | |
EPAS1 Fusion Protein Ag24886 | |
Primary | |
-20°C | |
EPAS1 |