missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EPAC2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 19103-1-AP-20UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16818874

  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Guanine nucleotide exchange factor (GEF) for RAP1A, RAP1B and RAP2A small GTPases that is activated by binding cAMP. Seems not to activate RAB3A. Involved in cAMP-dependent, PKA-independent exocytosis through interaction with RIMS2.
Especificaciones

Especificaciones

EPAC2
Polyclonal
Unconjugated
RAPGEF4
CAMP GEFII, CGEF2, EPAC 2, EPAC2, Nbla00496, RAPGEF4
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
11069, 252857, 56508
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8WZA2, Q9EQZ6, Q9Z1C7
Rapgef4
EPAC2 Fusion Protein Ag5186
20 μL
Primary
Human, Rat, Mouse
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales