Learn More
Fisherbrand™ EPA Vial Kit, 24-400 screw thread, Clear Glass, White PP screw cap, Closed top, Silicone/PTFE septum
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11500595
  • 122.00€ / paquete de 100
Fecha de envío estimada
del proveedor 01-03-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • ND24
  • 24-400
  • Glass
  • Clear
  • Screw Cap
  • Closed top
  • Polypropylene
  • Silicone/PTFE
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Especificación
Especificación
Polypropylene
TOC (EPA)
Silicone, PTFE
Clear
Glass
Screw Cap
95mm
Sampling Vial
27.5 mm
40 mL
Videos
Documentación