Learn More
Thermo Scientific™ Kit de conjunto de viales EPA con rosca, vial EPA transparente de 40 mL con tapón y junta
Ahorre tiempo en el proceso de preparación de muestras. Hay disponibles tres niveles de viales de rosca de la EPA Thermo Scientific para satisfacer los requisitos de sus aplicaciones: nivel 300, 200 y 100.
Marca:  Thermo Scientific™ 40-EPAVCS
Detalles adicionales : Peso : 2.30400kg
Código de producto. 12344807
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Seleccione el vial adecuado para la aplicación de análisis de agua siguiendo las directrices de la EPA. Los kits prácticos de viales de rosca EPA Thermo Scientific™ están disponibles en kits montados y sin montar para ayudarle a ahorrar tiempo durante la preparación de muestras. Elija entre los viales de la EPA de vidrio transparente o ámbar de nivel 100, 200 (prelimpiado) o 300 (prelimpiado y certificado) con una capacidad de volumen total de 20 mL y 40 mL. Los kits montados incluyen viales con tapones y septos previamente colocados. Los kits prácticos sin montar incluyen viales envueltos al vacío, así como tapones y septos envasados por separado en bolsas de polietileno. Elija entre las marcas Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
Viales de la EPA de nivel 100
Se procesan y se envasan según un estricto sistema de gestión de calidad ISO del mismo modo que los productos de nivel 300. Los productos de nivel 100 no están certificados ni prelimpiados. Cada caja de producto se etiqueta con un número de producción y tiene un precinto de protección para garantizar una cadena de custodia fiable.
Los kits prácticos de viales de rosca EPA National están recomendados para el muestreo discontinuo de aguas según la legislación estadounidense EPA 40 CFR 136 “Guidelines for Establishing Test Procedures for the Analysis of Pollutants” (Directrices para el establecimiento de procedimientos analíticos para el análisis de contaminantes) y EPA 40 CFR 141 “National Interim Primary Drinking Water Regulations: Control of Trihalomethanes in Drinking Water” (Reglamento provisional nacional sobre el agua potable principal: análisis de trihalometanos en el agua potable).
Viales de la EPA prelimpiados de nivel 200
Procesados y envasados según un estricto sistema de gestión de calidad ISO del mismo modo que los productos de nivel 300. Los productos de nivel 200 no están certificados. Cada caja de producto se etiqueta con un número de producción y tiene un precinto de protección para garantizar una cadena de custodia fiable.
Productos de nivel 300 prelimpiados y certificados
Laboratorio certificado para cumplir con los estándares del Superfondo de la EPA estadounidense de acuerdo con la última edición de Specifications and Guidance for Contaminant Free Sample Containers (Especificaciones y guía para recipientes de muestreo libres de contaminantes) de la EPA estadounidense. El Certificado de análisis de nivel 300 está respaldado por datos de laboratorios validables generados por una tercera parte, y proporciona trazabilidad completa a través del proceso de producción. Cada caja de producto de nivel 300 contiene un Certificado de análisis y tiene un precinto de protección para garantizar una cadena de custodia fiable.
Especificaciones
Especificaciones
Viales/septo/tapones del kit de conjunto de viales con rosca EPA
Vidrio
Para análisis de agua según normas de EPA
Tapón de rosca (montado) con septo
Transparente
40 mL
100
100
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.