Learn More
Thermo Scientific™ Kit de conjunto de viales EPA con rosca, vial EPA transparente de 40 mL con tapón y junta, clase 300, prelimpiados
Ahorre tiempo en el proceso de preparación de muestras. Hay disponibles tres niveles de viales de rosca de la EPA Thermo Scientific para satisfacer los requisitos de sus aplicaciones: nivel 300, 200 y 100.
Marca: Thermo Scientific™ 40-EPAVCS-PC3
Detalles adicionales : Peso : 1.95300kg
Descripción
Seleccione el vial adecuado para la aplicación de análisis de agua siguiendo las directrices de la EPA. Los kits prácticos de viales de rosca EPA Thermo Scientific™ están disponibles en kits montados y sin montar para ayudarle a ahorrar tiempo durante la preparación de muestras. Elija entre los viales de la EPA de vidrio transparente o ámbar de nivel 100, 200 (prelimpiado) o 300 (prelimpiado y certificado) con una capacidad de volumen total de 20 mL y 40 mL. Los kits montados incluyen viales con tapones y septos previamente colocados. Los kits prácticos sin montar incluyen viales envueltos al vacío, así como tapones y septos envasados por separado en bolsas de polietileno. Elija entre las marcas Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
Viales de la EPA de nivel 100Se procesan y se envasan según un estricto sistema de gestión de calidad ISO del mismo modo que los productos de nivel 300. Los productos de nivel 100 no están certificados ni prelimpiados. Cada caja de producto se etiqueta con un número de producción y tiene un precinto de protección para garantizar una cadena de custodia fiable.
Los kits prácticos de viales de rosca EPA National están recomendados para el muestreo discontinuo de aguas según la legislación estadounidense EPA 40 CFR 136 “Guidelines for Establishing Test Procedures for the Analysis of Pollutants” (Directrices para el establecimiento de procedimientos analíticos para el análisis de contaminantes) y EPA 40 CFR 141 “National Interim Primary Drinking Water Regulations: Control of Trihalomethanes in Drinking Water” (Reglamento provisional nacional sobre el agua potable principal: análisis de trihalometanos en el agua potable).
Viales de la EPA prelimpiados de nivel 200
Procesados y envasados según un estricto sistema de gestión de calidad ISO del mismo modo que los productos de nivel 300. Los productos de nivel 200 no están certificados. Cada caja de producto se etiqueta con un número de producción y tiene un precinto de protección para garantizar una cadena de custodia fiable.
Productos de nivel 300 prelimpiados y certificados
Laboratorio certificado para cumplir con los estándares del Superfondo de la EPA estadounidense de acuerdo con la última edición de Specifications and Guidance for Contaminant Free Sample Containers (Especificaciones y guía para recipientes de muestreo libres de contaminantes) de la EPA estadounidense. El Certificado de análisis de nivel 300 está respaldado por datos de laboratorios validables generados por una tercera parte, y proporciona trazabilidad completa a través del proceso de producción. Cada caja de producto de nivel 300 contiene un Certificado de análisis y tiene un precinto de protección para garantizar una cadena de custodia fiable.
Especificaciones
Viales/septo/tapones del kit de conjunto de viales con rosca EPA | |
Vidrio | |
Para análisis de agua según normas de EPA | |
Tapón de rosca (montado) con septo |
Transparente | |
40 mL | |
72 | |
72 |