Learn More
Eppendorf™ Conjunto de puntas de pipeteador
Coordinadas de la forma óptima con las pipetas Eppendorf y cumplen los requisitos de la norma EN ISO 8655
Marca:  Eppendorf™ 0030073320
Detalles adicionales : Peso : 0.79900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10406271
  • 77.44€ / paquete de 480
Fecha estimada de envío
09-09-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Transferencia sin contaminación de bandejas de recarga a la caja de recarga (caja epT.I.P.S.™) en tapas de plástico
  • Las gradillas se pueden esterilizar en autoclave
  • También disponibles en calidad de «PCR clean», sin inhibidores de la PCR, ADN, ADNasa ni ARNasa
  • Las puntas de 0.1 μl a 10 μl y de 2 μl a 200 μl se suministran en pilas de cinco que se pueden esterilizar en autoclave como pila
Especificaciones
Especificaciones
50 to 1250μL
Verde
Yes