Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ SealMax (EU-IVD), PCR clean y estéril
Puntas de filtro ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax autosellantes - La combinación de la única y conocida protección de filtro de dos fases de la muestra y pipeta con una innovadora barrera de líquido y humedad
Marca:  Eppendorf™ 0030077865
Detalles adicionales : Peso : 1.08000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16212441
  • 167.00€ / paquete de 960
Fecha estimada de envío
08-10-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Protección fiable contra líquidos
  • Protección fiable contra aerosoles1) y biomoléculas
  • Sin aditivos inhibidores de la PCR
  • Protección de su pipeta contra líquidos agresivos cuando se produce una sobreaspiración
  • Disponibles en el grado de pureza PCR clean/Sterile (estériles y libres de pirógenos)
  • La inspección continua de cada lote de producción por un laboratorio independiente garantiza una alta calidad y pureza
  • Certificados de pureza específicos de lotes disponibles en: (URL: https://www.eppendorf.com/certificates)[página de inicio de certificados]
  • 1) Un aerosol es un coloide de partículas sólidas finas o gotitas de líquido en el aire u otro gas.
Especificaciones
Especificaciones
20 μL to 0.5 μL
Sterile
Not Autoclavable
Polypropylene
46 mm
Room temperature
Rack
10 racks × 96 tips
Non-filtered
Clear
ep Dualfilter T.I.P.S.™ SealMax (EU-IVD)
Yes
PCR clean and sterile, Eppendorf Quality™
epT.I.P.S.™
Universal Fit
960 tips
Videos
Documentos
The pipette tips of the ep Dualfilter T.I.P.S.™ SealMax product group with the respective product numbers are designed and constructed for low-contamination transfer of liquids, in particular for samples from the human body and for reagents within the scope of an in-vitro diagnostic application in order to allow the in-vitro diagnostic medical device to be used as intended. The above mentioned ep Dualfilter T.I.P.S.™ SealMax are in-vitro diagnostic devices according to Directive 98/79/EC of the European Parliament and the Council dated October 27, 1998. They are intended exclusively for single use and for application by qualified staff.