missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ENY2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | ENY2 |
---|---|
Concentración | 0.34 mg/mL |
Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot, ELISA |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16815114
|
Proteintech
15778-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16805114
|
Proteintech
15778-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
ENY2 is a component of the transcription regulatory histone acetylation (HAT) complex SAGA, a multiprotein complex that activates transcription by remodeling chromatin and mediating histone acetylation and deubiquitination. Within the SAGA complex, participates in a subcomplex that specifically deubiquitinates both histones H2A and H2B. The SAGA complex is recruited to specific gene promoters by activators such as MYC, where it is required for transcription. Required for nuclear receptor-mediated transactivation. May also participate in mRNA export and accurate chromatin positioning in the nucleus by tethering genes to the nuclear periphery.Especificaciones
ENY2 | |
Immunoprecipitation, Western Blot, ELISA | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
Q9JIX0, Q9NPA8 | |
223527, 56943, 685258 | |
ENY2 Fusion Protein Ag8462 | |
Primary | |
-20°C | |
ENY2 |
0.34 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
DC6, e(y)2, ENY2 | |
ENY2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |