Learn More
3M™ Enviro Swab ENVSWB100
Un hisopo prehumedecido, listo para recoger muestras ambientales en todos los tipos de superficies de contacto con alimentos en la industria alimentaria.
Marca:  3M™ 7100130395
Detalles adicionales : Peso : 0.32400kg
Código de producto. 17288540
  • 578.76€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Hisopo listo para su uso que llega a las esquinas y a las zonas de difícil acceso para aumentar la precisión.
  • La banda de signos de manipulación indica si se ha utilizado el hisopo.
  • Su cómodo diseño ayuda a mejorar la uniformidad del muestreo de tecnología a tecnología y de planta a planta.
  • El tubo reutilizable proporciona un cierre hermético para el transporte de muestras.
  • Hisopo y vial autónomos para aumentar la productividad y la eficacia.
Especificaciones
Especificaciones
Hisopo
100/caja