Learn More
Memmert™ Orificio derecha: centro/arriba
Para la introducción lateral de conexiones, con tapa de cierre
Marca:  Memmert™ HPP260ecoF3
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17189784
  • 211.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Posición estándar derecha central/superior
  • No para el tamaño de modelo 110 con módulo de luz
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
HPP260eco
23 mm