Learn More
Sartorius Entris™ II Advanced Precision Balances with Country-Specific Verification
Over 38 different models offer various benefits such as real-time level support, integrated protection systems, CalAuditTrail, a graphic touch display, and 13 built-in application programs
Marca:  Sartorius BCA423I-1CFR
Detalles adicionales : Peso : 5.90000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16635673
  • 3215.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-10-2022
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Balanzas Entris™ II Advanced: calidad, valor y uniformidad
  • Para unos resultados de pesaje precisos en los que se puede confiar una y una vez
  • Simplifica la nivelación de la balanza con soporte de nivel integrado en tiempo real
  • Aumenta la fiabilidad de los resultados de pesaje mediante el uso de sistemas de protección integrados
  • Acceso controlado a los ajustes de la balanza con gestión de usuario
  • Documentación completa gracias a CalAuditTrail
Especificaciones
Especificaciones
Certificado CE
Verificación (específica para Francia)
Tecnología gráfica táctil intuitiva
Fibra de vidrio, PBT, acero inoxidable
≤ 1,0 segundos
0,2 A
Conector D-SUB, 9 pines; USB UTL; dispositivo USB
420 g
1 mg
Balanzas de precisión electrónica
100/240 V (±10 %)
50/60 Hz