Learn More
Sartorius Entris™ II Advanced Analytical Balances with Country-Specific Verification
Over 38 different models offer various benefits such as real-time level support, integrated protection systems, CalAuditTrail, a graphic touch display, and 13 built-in application programs
Marca: Sartorius BCA64I-1CEU
3401.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21915" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.90000kg
Descripción
- Balanzas Entris™ II Advanced: calidad, valor y uniformidad
- Para unos resultados de pesaje precisos en los que se puede confiar una y una vez
- Simplifica la nivelación de la balanza con soporte de nivel integrado en tiempo real
- Aumenta la fiabilidad de los resultados de pesaje mediante el uso de sistemas de protección integrados
- Acceso controlado a los ajustes de la balanza con gestión de usuario
- Documentación completa gracias a CalAuditTrail
Especificaciones
Certificado CE | |
Verificado | |
Tecnología táctil gráfica intuitiva | |
Vidrio, PBT, acero inoxidable | |
≤1,5 s | |
0,2 A |
Conector D-sub, 9 pines; USB UTL; Dispositivo USB | |
60 g | |
0,1 mg | |
Balanza analítica electrónica | |
100/240 V (±10%) | |
50/60 Hz |