Learn More
ENOX1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 23750-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16812435
  • 319.00€ / 150 microlitros
Envío estimado: 02-11-2021
Especificaciones
ENOX1
0.43 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8TC92
cCNOX, CNOX, Constitutive Ecto NOX, ENOX1, PIG38
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
55068
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
ENOX1
Liquid
ENOX1
ENOX1 Fusion Protein Ag20715
Antigen Affinity Chromatography